Pilons
Pilons
30 mm, 125 mm, 410-0083/410-0084
N° de catalogue 216-1477
Fournisseur:   VITLAB
Pilons
N° de catalogue 216-1477
Fournisseur:  VITLAB
Pilons
Pilons
30 mm, 125 mm, 410-0083/410-0084
Prix
SFr. 54.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mélamine-formaldéhyde, blanc
Spécifications
  • Pour:
    410-0083/410-0084
  • Ø tête:
    30 mm
  • Longueur:
    125 mm