Container, multipurpose, square
Container, multipurpose, square
2700 ml, 249 mm, naturel, 65 mm, blanc, Non sterile
N° de catalogue 215-4222
Fournisseur:   DELTALAB
Container, multipurpose, square
N° de catalogue 215-4222
Fournisseur:  DELTALAB
Container, multipurpose, square
2700 ml, 249 mm, naturel, 65 mm, blanc, Non sterile
Prix
4.70 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Container and cap made of HDPE, ideal for 24-hour urine collection.
  • Ribbed cap features a pharmaceutical grade joint, for better handling and provides a water tight seal
  • Graduated in 50 ml increments up to 2,7 L
  • Ergonomically designed for single-handed use and stackable
  • A drip ring on the neck of the containers avoids dripping when pouring
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Version:
    Non sterile
  • Capacité:
    2700 ml
  • Couleur:
    naturel
  • Hauteur:
    249 mm
  • Seq:
    02
  • Couleur bouchon:
    blanc
  • Ø int. col:
    65 mm