Boîtes d'assortiment, PP
Assortment box, with hinged lid and 4×8 compartments, anthracite, 340×260×55 mm
N° de catalogue 215-0289
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Ces boîtes d'assortiment, fabriquées en PP, sont dotées d'un couvercle à charnière stable et transparent avec serrure et joints d'inviolabilité.
- Conception robuste et résistante
- Tous les modèles peuvent être empilés
- Le couvercle est fixé sur chaque plateau, de sorte que le contenu ne se mélange pas, même si la boîte est retournée
Spécifications
- Couleur:anthracite
- Désignation:Assortment box, with hinged lid and 4×8 compartments
- Seq:06
- l×p×h:340×260×55 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..