Measuring spoons
Measuring spoons
85 mm, 6,5 ml
N° de catalogue 215-0279
Fournisseur:   SEMADENI
Measuring spoons
N° de catalogue 215-0279
Fournisseur:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
85 mm, 6,5 ml
Prix
SFr. 18.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Spécifications
  • Capacité:
    6,5 ml
  • Longueur:
    85 mm
  • Seq:
    03