Tubes à essais
4 ml, 55 mm, 12 mm
Catalog # 212-3165
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
En PS ou PP translucide.
- PP: bonne résistance thermique et chimique
- PS: hautement transparent, parfaitement adapté aux mesures visuelles
- 'Snap caps' disponibles séparément
- Peuvent également s'utiliser comme tubes à centrifuger
Tubes universels adaptés à diverses applications de laboratoire et de production.
Specifications
- Ø ext.:12 mm
- Capacité:4 ml
- Longueur:55 mm
- Seq:07