Tubes à essais
10 ml, 100 mm, 14 mm
N° de catalogue 212-3146
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
En PS ou PP translucide.
- PP: bonne résistance thermique et chimique
- PS: hautement transparent, parfaitement adapté aux mesures visuelles
- 'Snap caps' disponibles séparément
- Peuvent également s'utiliser comme tubes à centrifuger
Tubes universels adaptés à diverses applications de laboratoire et de production.
Spécifications
- Ø ext.:14 mm
- Capacité:10 ml
- Longueur:100 mm
- Seq:10