Tubes à essais
Tubes à essais
5 ml, 75 mm, 12 mm
N° de catalogue 212-3140
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Tubes à essais
N° de catalogue 212-3140
Fournisseur:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Tubes à essais
Tubes à essais
5 ml, 75 mm, 12 mm
Prix
SFr. 96.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
En PS ou PP translucide.
  • PP: bonne résistance thermique et chimique
  • PS: hautement transparent, parfaitement adapté aux mesures visuelles
  • 'Snap caps' disponibles séparément
  • Peuvent également s'utiliser comme tubes à centrifuger
Tubes universels adaptés à diverses applications de laboratoire et de production.
Spécifications
  • Ø ext.:
    12 mm
  • Capacité:
    5 ml
  • Longueur:
    75 mm
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    212-3140
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact