Microtubes à centrifuger
1,5 ml, fuchsia, with attached lid, non graduated, conical bottom, non sterile
  211-2902
 :   KARTELL
Microtubes à centrifuger
  211-2902
 :  KARTELL
Microtubes à centrifuger
Microtubes à centrifuger
1,5 ml, fuchsia, with attached lid, non graduated, conical bottom, non sterile
SFr. 30.40
1 * 1.000 ST
En PP.
  • Parfaitement adaptés aux micro-analyses
  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 14 000×g
  • Type:
    with attached lid
  • Version:
    non graduated, conical bottom, non sterile
  • Capacité:
    1,5 ml
  • Couleur:
    fuchsia
  • Seq:
    05