Microtubes à centrifuger
1,5 ml, fuchsia, with attached lid, non graduated, conical bottom, non sterile
211-2902
: KARTELL
En PP.
- Parfaitement adaptés aux micro-analyses
- Peuvent être centrifugés jusqu'à 14 000×g
- Type:with attached lid
- Version:non graduated, conical bottom, non sterile
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:fuchsia
- Seq:05