Microtubes à centrifuger
0,5 ml, incolore, avec couvercle à charnière, graduée, fond conique, non stériles, 51 400×g, 1000/sachet, 10 000/boîte
N° de catalogue 211-2522
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
PP.
- Grande résistance chimique et thermique
- Disponible pour les systèmes Eppendorf (sauf 211-2522 : Vitatron et 211-2524 : Roche)
- Ne contient pas de DNase/RNase et d'ADN humain décelables, apyrogène
Spécifications
- Emballage:1000/sachet, 10 000/boîte
- Type:avec couvercle à charnière
- Version:graduée, fond conique, non stériles
- Capacité:0,5 ml
- Couleur:incolore
- Seq:01
- RCF max.:51 400×g