SONOREX PR 140 C, laveur de pipettes ultrasonique, 35 kHz, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, compl. avec panier en plastique, couvercle acie r inox et TICKOPUR R 33 concentr spcial, pour pipettes jusqu 755 mm longueur, lavage et rinage dans le mme bac, 1 * 1 Pce
N° de catalogue 149-1000
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together