TICKOPUR TR 7 - 2 litres, nettoyant universel, non mulsionnant, pour rapide sparation dhuile et de la graisse, concentr, dosage 0,1 - 5 %, faiblement alcalin, pH 8,9 (1 %) 1 * 2 l
N° de catalogue 142-1983
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together