TICKOPUR RW 77 - 5 litres, nettoyant spcial avec ammoniaque, concentr, sans phosphates, lgrement alcalin, dosage 5 %, pH 9,9 (1 %) 1 * 5 l
N° de catalogue 142-1951
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
TICKOPUR RW 77 - 5 litres, nettoyant spcial avec ammoniaque, concentr, sans phosphates, lgrement alcalin, dosage 5 %, pH 9,9 (1 %) 1 * 5 l
N° de catalogue 142-1951
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together
Acétonitrile ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA pour LC-MS, convient aux instruments UPLC/UHPLC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
n-Hexane, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol dénaturé, EMSURE® pour analyses (denaturé avec 1% MEK), Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol absolu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether de pétrole, 40…60 °C, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Chloroforme 99.0-99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor