TICKOPUR R 30 - 5 litres, nettoyant neutre, concentré, anticorrosif, soigneux au matériel, dosage 1 - 5 %, neutre, pH 7 1 * 5 L
N° de catalogue 142-1931
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
TICKOPUR R 30 - 5 litres, nettoyant neutre, concentré, anticorrosif, soigneux au matériel, dosage 1 - 5 %, neutre, pH 7 1 * 5 L
N° de catalogue 142-1931
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together
Détergents liquides pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® FLA
Fournisseur: Dr. Weigert
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Conteneurs de transport de wafer unique
Fournisseur: ENTEGRIS
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Béchers, forme basse
Fournisseur: VWR Collection
Crèmes régénératrices pour les mains et le corps, Stokolan® Sensitive PURE
Fournisseur: Deb-STOKO
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals