pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, Phosphate, vert, 25 °C, Glass bottle, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
N° de catalogue 38711.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Type de tampon de pH:Phosphate
- Cdt:500 mL
- Température de réference:25 °C
- Couleur:vert
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:7,00