pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonate, incolore, 25 °C, Flacon Verre, 4 L
Catalog # 38710.K7
pH buffer solutions, Specpure®
Catalog # 38710.K7
CAS Number:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonate, incolore, 25 °C, Flacon Verre, 4 L
CAS Number:  
Price
SFr. 175.00
Log in for availability
1 * 4 L
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Type de tampon de pH:
    Carbonate
  • Cdt:
    4 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    incolore
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    10,00