Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Potassium hydroxyde 50% (p/v) en solution aqueuse

Flacon Plastique, 1 L
N° de catalogue 35621.K2
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Potassium hydroxyde 50% (p/v) en solution aqueuse
N° de catalogue 35621.K2
Numéro CAS:  1310-58-3
Potassium hydroxyde 50% (p/v) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde 50% (p/v) en solution aqueuse

Flacon Plastique, 1 L

Numéro CAS:  1310-58-3
Prix
SFr. 154.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents

CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.50 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553

Synonymes:  Potash caustic, Caustic potash
  • Numéro CAS:1310-58-3
  • Formule:KOH
  • Numéro MDL:MFCD00003553
  • Poids moléculaire:56.11 g/mol
  • Densité:1,50
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-181-3
  • UN:1814
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L

Spécifications