Potassium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Flacon Plastique, 20 L
N° de catalogue 35599.M4
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
N° de catalogue 35599.M4
Numéro CAS:  1310-58-3
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Flacon Plastique, 20 L
Numéro CAS:  1310-58-3
Prix
SFr. 310.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 L
Product Details & Documents
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Synonymes:  Potash caustic, Caustic potash
  • Numéro CAS:1310-58-3
  • Formule:KOH
  • Numéro MDL:MFCD00003553
  • Poids moléculaire:56.11 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-181-3
  • UN:1814
  • ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    20 L