Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
Flacon Plastique, 20 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
N° de catalogue 35595.M4
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1310-58-3
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Synonymes: Potash caustic, Caustic potash
- Numéro CAS:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Poids moléculaire:56.11 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-181-3
- UN:1814
- ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:20 L