Cyclohexanone 99+% ACS
Cyclohexanone 99+% ACS
Flacon Verre, 4 L
N° de catalogue 33309.K7
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanone 99+% ACS
N° de catalogue 33309.K7
Numéro CAS:  108-94-1
Cyclohexanone 99+% ACS
Cyclohexanone 99+% ACS
Flacon Verre, 4 L
Numéro CAS:  108-94-1
Prix
SFr. 419.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 L
Product Details & Documents
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.9478
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Synonymes:  Pimelic Ketone
  • Numéro CAS:108-94-1
  • Formule:C₆H₁₀(=O)
  • Numéro MDL:MFCD00001625
  • Poids moléculaire:98.14 g/mol
  • Index Merck:14,2726
  • Point d'ébullition:154…156 °C
  • Point de fusion:–26 °C
  • Densité:0,9478
  • Point d'éclair:47 °C (116 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-631-1
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119453616-35
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    4 L