Cyclohexanone 99+% ACS
Flacon Verre, 500 mL
  33309.AP
Cyclohexanone 99+% ACS
  33309.AP
 :  108-94-1
Cyclohexanone 99+% ACS
Cyclohexanone 99+% ACS
Flacon Verre, 500 mL
 :  108-94-1
SFr. 86.90
1 * 500 mL
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.9478
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
 :  Pimelic Ketone
  •  :108-94-1
  •  :C₆H₁₀(=O)
  •  :MFCD00001625
  •  :98.14 g/mol
  •  :14,2726
  •  :154…156 °C
  •  :–26 °C
  •  :0,9478
  •  :47 °C (116 °F)
  •  :Température ambiante
  •  :203-631-1
  •  :1915
  •  :3,III
  •  :01-2119453616-35
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL