Méthylcyclohexane ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Méthylcyclohexane ≥99%
N° de catalogue 31861.22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 108-87-2
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99+%
CAS No.: 108-87-2
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -4°(-25°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.771
Refractive Index: 1.4230
Appearance: Colourless
Melting Point: -126°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 505972
Merck Reference: 14,6047
UN No.: 2296
MDL No.: MFCD00001497
- Numéro CAS:108-87-2
- Formule:C₆H₁₁CH₃
- Numéro MDL:MFCD00001497
- Poids moléculaire:98.19 g/mol
- Index Merck:14,6047
- Point d'ébullition:101 °C
- Point de fusion:–126 °C
- Densité:0,771
- Point d'éclair:–4 °C (–25 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-624-3
- UN:2296
- ADR:3,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g