n-Décane ≥99%
Flacon verre pour solides, 500 g
  31209.36
n-Décane ≥99%
  31209.36
 :  124-18-5
n-Décane ≥99%
n-Décane ≥99%
Flacon verre pour solides, 500 g
 :  124-18-5
SFr. 319.00
1 * 500 g
Purity: 99+%
CAS No.: 124-18-5
Molecular Formula: C10H22
Formula Weight: 142.29
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.730
Refractive Index: 1.4115
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -30°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1696981
UN No.: 2247
MDL No.: MFCD00008954
  •  :124-18-5
  •  :H₃C(CH₂)₈CH₃
  •  :MFCD00008954
  •  :142.28 g/mol
  •  :172…174 °C
  •  :–30 °C
  •  :0,730
  •  :46 °C (115 °F)
  •  :Température ambiante
  •  :204-686-4
  •  :2247
  •  :3,III
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g