n-Décane ≥99%
n-Décane ≥99%
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue 31209.22
Santé
Inflammable
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
n-Décane ≥99%
N° de catalogue 31209.22
Numéro CAS:  124-18-5
n-Décane ≥99%
n-Décane ≥99%
Flacon verre pour solides, 100 g
Numéro CAS:  124-18-5
Prix
101.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99+%
CAS No.: 124-18-5
Molecular Formula: C10H22
Formula Weight: 142.29
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.730
Refractive Index: 1.4115
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -30°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1696981
UN No.: 2247
MDL No.: MFCD00008954
  • Numéro CAS:124-18-5
  • Formule:H₃C(CH₂)₈CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008954
  • Poids moléculaire:142.28 g/mol
  • Point d'ébullition:172…174 °C
  • Point de fusion:–30 °C
  • Densité:0,730
  • Point d'éclair:46 °C (115 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-686-4
  • UN:2247
  • ADR:3,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g