Anthrone ACS
Flacon verre pour solides, 25 g
  30739.14
Anthrone ACS
  30739.14
 :  90-44-8
Anthrone ACS
Anthrone ACS
Flacon verre pour solides, 25 g
 :  90-44-8
SFr. 138.00
1 * 25 g
CAS No.: 90-44-8 Molecular Formula: C14H10O Formula Weight: 194.23 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 1910173 Merck Reference: 14,691 MDL No.: MFCD00001187
Used for determination of carbohydrates
 :  Anthracen-9(10H)-one
  •  :90-44-8
  •  :C₁₄H₁₀O
  •  :MFCD00001187
  •  :194.23 g/mol
  •  :14,691
  •  :155…158 °C
  •  :Température ambiante
  •  :201-994-0
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g