n-Pentane ≥98%
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 17381.K2
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
n-Pentane ≥98%
N° de catalogue 17381.K2
Numéro CAS:  109-66-0
n-Pentane ≥98%
n-Pentane ≥98%
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  109-66-0
Prix
SFr. 131.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Purity: 98%
CAS No.: 109-66-0
Molecular Formula: C5H12
Formula Weight: 72.15
Flash Point: -49°(-57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.626
Refractive Index: 1.3580
Appearance: Colourless
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -130°
Boiling Point: 36°
Merck Reference: 14,7116
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009498
Synonymes:  Pentane
  • Numéro CAS:109-66-0
  • Formule:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00009498
  • Poids moléculaire:72.15 g/mol
  • Index Merck:14,7116
  • Point d'ébullition:36 °C
  • Point de fusion:–130 °C
  • Densité:0,626
  • Point d'éclair:–49 °C (–57 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119459286-30
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
Spécifications