Acide L(+)-ascorbique ≥98%
Acide L(+)-ascorbique ≥98%
Glass bottle for solids, 2 kg
N° de catalogue 11188.A3
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acide L(+)-ascorbique ≥98%
N° de catalogue 11188.A3
Numéro CAS:  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique ≥98%
Acide L(+)-ascorbique ≥98%
Glass bottle for solids, 2 kg
Numéro CAS:  50-81-7
Prix
SFr. 501.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 kg
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • Numéro CAS:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Poids moléculaire:176.13 g/mol
  • Index Merck:14,830
  • Point d'ébullition:553 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:∼ 191 °C (déc.)
  • Densité:1,65
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    2 kg