Roller bottles, WHEATON®
Surface lisse, avec bouchon en PP blanc de 45 mm avec joint d'étanchéité interne et anneau verseur, 1760 ml, 700 cm², 110×285 mm, 4/boîte
Catalog # 734-3022
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Specifications
- Surface de croissance:700 cm²
- Emballage:4/boîte
- Capacité:1760 ml
- Désignation:Surface lisse, avec bouchon en PP blanc de 45 mm avec joint d'étanchéité interne et anneau verseur
- Ø ext.×h:110×285 mm