Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Cuve de broyage de 80 ml de rechange, Applications basse température (-200 °C). En ETFE et fibres de verre renforcées, avec section d'entrée en acier inoxydable, bonne résistance chimique.
N° de catalogue 412-0001
Fournisseur: IKA
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Cuve de broyage de 80 ml de rechange
- Seq:01
- Pour:Applications basse température (-200 °C). En ETFE et fibres de verre renforcées, avec section d'entrée en acier inoxydable, bonne résistance chimique.