Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 134
N° de catalogue KGWA1265
Fournisseur: KGW
Aller à
Product Details & Documents
Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniques, medicinal techniques, biotechnology, storing of CO₂ and pressure-less space for coolants.
- With side grips
- Lid made of metal, blue coated with insulating disc
- Lid with over pressure valve
- Lockable lid and roller base
Certifications: Glass material according to ISO 3585 and Dewar flasks according to DIN 12492.
Spécifications
- Désignation:Large insulating dewar flasks, type 134
- Cat. No.:KGWA1265
- Capacité:28 L
- Évaporation quotidienne:0,6 L
- Modèle:134
- Overall height:765 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix