Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
10 - 30 °Bé, 0,1, 330 mm
N° de catalogue AMARH842878
Fournisseur:   Amarell
Baumé hydrometers
N° de catalogue AMARH842878
Fournisseur:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
10 - 30 °Bé, 0,1, 330 mm
Prix
SFr. 41.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Spécifications
  • Longueur:
    330 mm
  • Seq:
    13
  • Division:
    0,1
  • Plage de mesure:
    10 - 30 °Bé