ContactUsLinkComponent
Pipette srologique strile, apyrogene, non cytotoxique, non hmolytique, emballage individuel, division (mL): 0,01 capacit (mL): 1, haute performance 1 * 500 Pce
Référence 612-1240
Fournisseur:  VWR Collection
Pipette srologique strile, apyrogene, non cytotoxique, non hmolytique, emballage individuel, division (mL): 0,01 capacit (mL): 1, haute performance 1 * 500 Pce
Référence 612-1240
Fournisseur:  VWR Collection
Frequently Bought Together