Boîtes de Petri
Sans ergots, 94 mm, 16 mm, Non stérile, 20/pochette
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
- Empilage aisé
- Structure solide pour une bonne résistance thermique lors d'applications avec géloses chaudes
- Ouvertures pour un meilleur échange gazeux ou sans ouverture pour de longues périodes d'incubation
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø:94 mm
- Emballage:20/pochette
- Stérilité:Non stérile
- Version:Sans ergots
- Hauteur:16 mm
- Seq:05