Cycloheximide 95% | Avantor
Cycloheximide 95%
Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue ACRO357420050
Toxique
Santé
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Cycloheximide 95%
N° de catalogue ACRO357420050
Numéro CAS:  66-81-9
Cycloheximide 95%
Cycloheximide 95%
Flacon verre pour solides, 5 g
Numéro CAS:  66-81-9
Prix
SFr. 335.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • Numéro CAS:66-81-9
  • Formule:C₁₅H₂₃NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00082346
  • Poids moléculaire:281.35 g/mol
  • Point de fusion:107…114 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Dokumente
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to light beige Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    108 to 118 °C
  • HPLC:
    ≥94 %
  • Specific optical rotation:
    -25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..