Cycloheximide 95%
Flacon verre pour solides, 1 g
  ACRO357420010
Cycloheximide 95%
  ACRO357420010
 :  66-81-9
Cycloheximide 95%
Cycloheximide 95%
Flacon verre pour solides, 1 g
 :  66-81-9
SFr. 107.00
1 * 1 g
 :  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  •  :66-81-9
  •  :C₁₅H₂₃NO₄
  •  :MFCD00082346
  •  :281.35 g/mol
  •  :107…114 °C
  •  :Température ambiante
  •  :200-636-0
  •  :2811
  •  :6.1,I
  • Appearance:
    White to light beige Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    108 to 118 °C
  • HPLC:
    ≥94 %
  • Specific optical rotation:
    -25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g