Pilons
Pilons
40 mm, 160 mm, 410-0084
N° de catalogue 410-0087
Fournisseur:   VITLAB
Pilons
N° de catalogue 410-0087
Fournisseur:  VITLAB
Pilons
Pilons
40 mm, 160 mm, 410-0084
Prix
SFr. 66.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mélamine-formaldéhyde, blanc
Spécifications
  • Pour:
    410-0084
  • Ø tête:
    40 mm
  • Longueur:
    160 mm