Mortiers, sans pilon
300 ml, 75 mm, 125 mm
N° de catalogue 410-0083
Fournisseur: VITLAB
Aller à
Product Details & Documents
En mélamine blanche, avec rebord.
Ordering information: le pilon doit être commandé séparément.
Spécifications
- Ø:125 mm
- Capacité:300 ml
- Hauteur:75 mm