Béchers forme basse
1000 ml, , 147 mm, 120 mm, 100 ml
213-1715
: VITLAB
En PP hautement transparent.
- Bonne résistance chimique
- Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), à 100 °C pour une utilisation prolongée
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Ces béchers adaptés à un usage général en laboratoire sont dotés d'un bec verseur et graduation bleue en relief bien lisible.
Produits de qualité alimentaire conforme à la directive CE 10/2011.
: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en complément à la norme ISO 7056
- Ø ext.:120 mm
- Intervalle de graduation:100 ml
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:147 mm
- Seq:11