Béchers forme basse
Béchers forme basse
10 ml, , 36 mm, 30 mm, 2 ml
N° de catalogue 213-1702
Fournisseur:   VITLAB
Béchers forme basse
N° de catalogue 213-1702
Fournisseur:  VITLAB
Béchers forme basse
Béchers forme basse
10 ml, , 36 mm, 30 mm, 2 ml
Prix
SFr. 2.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PP hautement transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), à 100 °C pour une utilisation prolongée
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Ces béchers adaptés à un usage général en laboratoire sont dotés d'un bec verseur et graduation bleue en relief bien lisible.
Produits de qualité alimentaire conforme à la directive CE 10/2011.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en complément à la norme ISO 7056
Spécifications
  • Ø ext.:
    30 mm
  • Intervalle de graduation:
    2 ml
  • Capacité:
    10 ml
  • Hauteur:
    36 mm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    213-1702