Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
1000 ml, , 141 mm, 109 mm, 100 ml
N° de catalogue 213-1609
Fournisseur:   VITLAB
Béchers, forme basse
N° de catalogue 213-1609
Fournisseur:  VITLAB
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse
1000 ml, , 141 mm, 109 mm, 100 ml
Prix
345.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA translucide, avec bec verseur.
  • Excellente résistance chimique
  • Résistance thermique élevée comprise entre -270 et +250 °C
  • Autoclavable
Pour applications exigeantes. Ne pas poser sur une plaque chauffante. Avec graduation en relief. Convient pour l'analyses de traces.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Spécifications
  • Ø ext.:
    109 mm
  • Intervalle de graduation:
    100 ml
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    141 mm
  • Seq:
    06