Béchers, forme basse
500 ml, , 122 mm, 88 mm, 100 ml
N° de catalogue 213-1606
Fournisseur: VITLAB
Aller à
Product Details & Documents
PFA translucide, avec bec verseur.
- Excellente résistance chimique
- Résistance thermique élevée comprise entre -270 et +250 °C
- Autoclavable
Pour applications exigeantes. Ne pas poser sur une plaque chauffante. Avec graduation en relief. Convient pour l'analyses de traces.
ISO 7056
: ISO 7056
Spécifications
- Ø ext.:88 mm
- Intervalle de graduation:100 ml
- Capacité:500 ml
- Hauteur:122 mm
- Seq:05