Béchers, forme basse
250 ml, , 96 mm, 67 mm, 50 ml
Codice catalogo 213-1605
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
PFA translucide, avec bec verseur.
- Excellente résistance chimique
- Résistance thermique élevée comprise entre -270 et +250 °C
- Autoclavable
Pour applications exigeantes. Ne pas poser sur une plaque chauffante. Avec graduation en relief. Convient pour l'analyses de traces.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifiche
- Ø ext.:67 mm
- Intervalle de graduation:50 ml
- Capacité:250 ml
- Hauteur:96 mm
- Seq:04
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..