Béchers, forme basse
25 ml, , 50 mm, 32 mm, 5 ml
N° de catalogue 213-1602
Fournisseur: VITLAB
Aller à
Product Details & Documents
PFA translucide, avec bec verseur.
- Excellente résistance chimique
- Résistance thermique élevée comprise entre -270 et +250 °C
- Autoclavable
Pour applications exigeantes. Ne pas poser sur une plaque chauffante. Avec graduation en relief. Convient pour l'analyses de traces.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Spécifications
- Ø ext.:32 mm
- Intervalle de graduation:5 ml
- Capacité:25 ml
- Hauteur:50 mm
- Seq:01