Filtres à membrane, type 113
113, 0,45 µm, 90 mm, -
N° de catalogue 514-0754
Fournisseur: Sartorius
Filtres à membrane, type 113
N° de catalogue 514-0754
Fournisseur: Sartorius
Aller à
Product Details & Documents
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
Dokumente
Certificats
Rechercher par numéro de lotSDS_FR_CH_SART11306-47 sds_SART11302-47-N sds_SART11306-47
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spécifications
- Ø:90 mm
- Taille de pore:0,45 µm
- Stérile:-
- Type:113
- Seq:13
- Cat. No.:514-0754
- Épaisseur:130 µm
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate
- Max. temperature:130 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:70 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact