Pelles
1500 ml, 350 mm
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pelles rondes pour la collecte ou le dosage de poudres, pâtes ou granulés.
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Conception robuste
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Capacité:1500 ml
- Longueur:350 mm