Pelles
1000 ml, 320 mm
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pelles rondes pour la collecte ou le dosage de poudres, pâtes ou granulés.
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
- Conception robuste
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Capacité:1000 ml
- Longueur:320 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..