Trépieds
Trépieds
With detachable legs, 160×210 mm
N° de catalogue 451-9109
Fournisseur:   RSG
Trépieds
N° de catalogue 451-9109
Fournisseur:  RSG
Trépieds
Trépieds
With detachable legs, 160×210 mm
Prix
SFr. 58.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Separable tripods made from stainless steel.
Spécifications
  • Ø int.×h:
    160×210 mm
  • Désignation:
    With detachable legs
  • Seq:
    04
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • RSGA497.370
    Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - SFr. 84.60