Micro-spatules doubles
Microspatules pour poudres, 150 mm, 4 mm
N° de catalogue 231-1412
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Micro-spatules pour poudre très souples, antimagnétiques.
- Tige ronde. Deux extrémités de spatule: une arrondie et une plate
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Désignation:Microspatules pour poudres
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:4 mm