Support rings
Anneau de support renforcé, avec tige, ouvert, avec revêtement en caoutchouc, 50 mm
N° de catalogue 241-0324
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Spécifications
- Ø int.:50 mm
- Désignation:Anneau de support renforcé, avec tige, ouvert, avec revêtement en caoutchouc