Pinces, céramique
Pointues, droites, embouts souples, blanc, 120 mm
RSGA010.070
: RSG
Ces pinces en céramique sont disponibles avec embouts arrondis (1 mm de large) ou avec embouts pointus.
- Type:Pointues, droites, embouts souples
- Couleur:blanc
- Longueur:120 mm