Pinces, céramique
Arrondies, droites, embouts souples, blanc, 125 mm
N° de catalogue RSGA010.050
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Ces pinces en céramique sont disponibles avec embouts arrondis (1 mm de large) ou avec embouts pointus.
Spécifications
- Type:Arrondies, droites, embouts souples
- Couleur:blanc
- Longueur:125 mm